Learn More
4-cloro-7-(trifluorometil)quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline |
| CAS | 346-55-4 |
| Fórmula molecular | C10H5ClF3N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-7-(trifluoromethyl)-quinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-3-4-15-9-5-6(10(12,13)14)1-2-7(8)9/h1-5H |
| SMILES | FC(C1=CC=C2C(Cl)=CC=NC2=C1)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-7-(trifluorometil)quinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 231.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.01 |