Learn More
4-cloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Código de producto. 30359557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359557 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30359557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3738951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 10199-89-0
Fórmula molecular C6H2ClN3O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 7-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, NBD-Cl, NSC 228140
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
Nombre IUPAC 4-cloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
Peso molecular (g/mol) 199.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9785