Learn More
4-cloro-7-nitro-2,1,3-benzotiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole |
| CAS | 2207-29-6 |
| Fórmula molecular | C6H2N3O2SCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2ClN3O2S/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nsnc12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-7-nitro-2,1,3-benzotiadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 215.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.9556 |