Learn More
4-Cloro-7-metil-5,6,7,8-tetrahidrobenzo[b]tieno[2,3-d]pirimidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478465 1 g 1 g
15488465 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33439.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137438-23-4 | C11H11ClN2S | 238.733 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137438-23-4
Fórmula molecular C11H11ClN2S
Peso molecular (g/mol) 238.733
Número MDL MFCD02333821
Clave InChI ZSDWARZBRRSRLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, rs-4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thieno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2 7 ,3,5-tetraene
PubChem CID 2790841
Nombre IUPAC 4-cloro-7-metil-5,6,7,8-tetrahidro-[1]benzotiolo[2,3-d]pirimidina
SMILES CC1CCC2=C(C1)SC3=C2C(=NC=N3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidine
Punto de fusión 109°C to 113°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.73
Porcentaje de pureza 96%