Learn More
4-cloro-7-metoxiquinolin-6-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-methoxyquinolin-6-ol |
| CAS | 205448-74-4 |
| Fórmula molecular | C10 H8 Cl N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClNO2/c1-14-10-5-8-6(4-9(10)13)7(11)2-3-12-8/h2-5,13H,1H3 |
| SMILES | COc1cc2nccc(Cl)c2cc1O |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-7-metoxiquinolin-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 209.629 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.024 |