Learn More
Acetato de 4-cloro-7-metoxiquinazolin-6-ilo, Mikromol™
Descripción
Acetato de 4-cloro-7-metoxiquinazolin-6-ilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate |
| CAS | 230955-75-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H9 Cl N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 6-Quinazolinol, 4-chloro-7-methoxy-, 6-acetate, 6-Quinazolinol, 4-chloro-7-methoxy-, acetate (ester) (9CI), 4-Chloro-6-acetoxy-7-methoxyquinazoline, 4-Chloro-6-methylcarbonyloxy-7-methoxyquinazoline, 4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl acetate, 6-Acetoxy-4-chloro-7-methoxyquinazoline, Acetic acid 4-chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9ClN2O3/c1-6(15)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)13-5-14-11(7)12/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de (4-cloro-7-metoxiquinazolin-6-ilo) |
| Mostrar más |