Learn More
4-cloro-7-metaxi-6-quinolinecarboxamida, TRC
Código de producto. 30367655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30367655 250 mg
30361916 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369515250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 417721-36-9
Fórmula molecular C11H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 236.65
Sinónimo 4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
Nombre IUPAC 4-cloro-7-metoxiquinolina-6-carboxamida
SMILES COc1cc2nccc(Cl)c2cc1C(=N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9ClN2O2/c1-16-10-5-9-6(4-7(10)11(13)15)8(12)2-3-14-9/h2-5H,1H3,(H2,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0353