Learn More
4-cloro-7-metoxi-6-[3-(morfolin-4-il)propoxi]quinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline |
| CAS | 199327-59-8 |
| Fórmula molecular | C16 H20 Cl N3 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Quinazoline, 4-chloro-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazoline, 4-Chloro-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazoline, 4-Chloro-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline, 4-Chloro-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazoline, 6-(3-Morpholinopropoxy)-4-chloro-7-methoxyquinazoline, 6-(3-Morpholinopropoxy)-7-methoxy-4-chloroquinazoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20ClN3O3/c1-21-14-10-13-12(16(17)19-11-18-13)9-15(14)23-6-2-3-20-4-7-22-8-5-20/h9-11H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCCN3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | 4-[3-(4-cloro-7-metoxiquinazolin-6-il)oxipropil]morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 337.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1193 |