Learn More
4-Cloro-7-hidroxi-6-metoxi-3-quinolincarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-hydroxy-6-methoxy-3-quinolinecarbonitrile |
| CAS | 263149-10-6 |
| Fórmula molecular | C11H7ClN2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-3-cyano-7-hydroxy-6-methoxyquinoline, 4-Chloro-7-hydroxy-6-methoxy-3-quinolinecarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7ClN2O2/c1-16-10-2-7-8(3-9(10)15)14-5-6(4-13)11(7)12/h2-3,5,15H,1H3 |
| SMILES | COc1cc2c(Cl)c(cnc2cc1O)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-7-hidroxi-6-metoxiquinolina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 234.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0196 |