Learn More
4-cloro-7-fluoro-6-nitroquinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-fluoro-6-nitroquinazoline |
| CAS | 162012-70-6 |
| Fórmula molecular | C8H3ClFN3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Afatinib Impurity 24 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3ClFN3O2/c9-8-4-1-7(13(14)15)5(10)2-6(4)11-3-12-8/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc2c(Cl)ncnc2cc1F |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-7-fluoro-6-nitroquinazolina |
| Peso molecular (g/mol) | 227.58 |