Learn More
4-Cloro-7-azaindole, TRC
Código de producto. 30368428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368428 1 g -
30361213 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3645001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55052-28-3
Fórmula molecular C7 H5 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 152.58
Nombre IUPAC 4-cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridina
SMILES Clc1ccnc2[nH]ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-7-azaindole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0141