Learn More
4-Cloro-7-azaindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483268 250 mg 250 miligramos
15463268 1 g 1 g
15473268 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56734.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55052-28-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Un intermediario útil para la investigación de descubrimiento de fármacos como el utilizado en la síntesis de derivados del 7-azaindole, análogos sintéticos de la citoquinina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55052-28-3
Fórmula molecular C7H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 152.58
Número MDL MFCD08272232
Clave InChI HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-7-azaindole, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-chloro, 4-choro-7-azaindole, pubchem17277, acmc-1ay8o, 4-chloro-7-azaindol, ksc494a8l, 4-chloropyrrolo 2,3-b pyridine
PubChem CID 11389493
Nombre IUPAC 4-cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridina
SMILES ClC1=C2C=CNC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-7-azaindole
Punto de fusión 176°C to 181°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 98%