Learn More
4-Cloro-7-azaindol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15585206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15585206 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15585206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456710010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-7-azaindole
CAS 55052-28-3
Punto de fusión 176.0°C to 181.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5ClN2
Número MDL MFCD08272232
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chloro-7-azaindole, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-chloro, 4-choro-7-azaindole, pubchem17277, acmc-1ay8o, 4-chloro-7-azaindol, ksc494a8l, 4-chloropyrrolo 2,3-b pyridine
Clave InChI HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C2C=CNC2=NC=C1
Nombre IUPAC 4-cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridina
Peso molecular (g/mol) 152.58
PubChem CID 11389493
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-7-azaindole, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.