Learn More
4-cloro-7-(2-cloroetoxi)-6-(2-metoxietoxi)quinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-(2-chloro-ethoxy)-6-(2-methoxy-ethoxy)-quinazolin |
| CAS | 183322-20-5 |
| Fórmula molecular | C13 H14 Cl2 N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14Cl2N2O3/c1-18-4-5-20-11-6-9-10(16-8-17-13(9)15)7-12(11)19-3-2-14/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | COCCOc1cc2c(Cl)ncnc2cc1OCCCl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-7-(2-cloroetoxi)-6-(2-metoxietoxi)quinazolina |
| Peso molecular (g/mol) | 317.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.0381 |