Learn More
4-Cloro-6-(trifluorometil)quinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339999 1 g 1 g
11349999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50539.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49713-56-6 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49713-56-6
Fórmula molecular C10H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 231.602
Número MDL MFCD00153106
Clave InChI FTNQANJWBFKPIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-6-trifluoromethyl quinoline, pubchem5941, 4-chloro-6-trifluoromethyl-quinoline, 4-chloro-6-trifluoromethyl quinolline, quinoline,4-chloro-6-trifluoromethyl
PubChem CID 2736711
Nombre IUPAC 4-cloro-6-(trifluorometil)quinolina
SMILES C1=CC2=NC=CC(=C2C=C1C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.61
Porcentaje de pureza 99%