Learn More
4-Cloro-6-(trifluorometil)-3-piridinacarboxílico Ácido, TRC
Código de producto. 30364089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364089 100 mg 100 miligramos
30360920 500 mg -
30352595 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC253066100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1060810-66-3
Fórmula molecular C7H3NO2F3Cl
Peso molecular (g/mol) 225.55
Nombre IUPAC 4-cloro-6-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)c1cnc(cc1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-5(7(9,10)11)12-2-3(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9804
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.