Learn More
4-Cloro-6-(trifluorometil)-3-piridinacarboxílico Ácido, TRC
Código de producto. 30360920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360920 500 mg -
30364089 100 mg 100 miligramos
30352595 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC253066500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1060810-66-3
Fórmula molecular C7H3NO2F3Cl
Peso molecular (g/mol) 225.55
Nombre IUPAC 4-cloro-6-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)c1cnc(cc1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-5(7(9,10)11)12-2-3(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9804