Learn More
4-cloro-6-fenilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-6-phenylpyrimidine |
| CAS | 3435-26-5 |
| Fórmula molecular | C10 H7 Cl N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7ClN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| SMILES | Clc1cc(ncn1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6-fenilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 190.629 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.03 |