Learn More
4-Cloro-6-nitrosorresorcinol-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-6-nitrosoresorcinol-13C6 |
| CAS | 953390-33-5 |
| Fórmula molecular | 13C6H4ClNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-6-Nitrosoresorcinol 13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-3-1-4(8-11)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13c](O)[13c]([13cH][13c]1Cl)N=O |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6-nitroso(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trieno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 179.51 |