Learn More
4-cloro-6-nitroquinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-6-nitroquinazoline |
| CAS | 19815-16-8 |
| Fórmula molecular | C8H4ClN3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4ClN3O2/c9-8-6-3-5(12(13)14)1-2-7(6)10-4-11-8/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2ncnc(Cl)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6-nitroquinazolina |
| Peso molecular (g/mol) | 209.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.9992 |