Learn More
4-Coro-6-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476328 1 g 1 g
15486328 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59890.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18436-71-0 | Molecular Formula: C10H8ClN | Molecular Weight: 177.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18436-71-0
Fórmula molecular C10H8ClN
Peso molecular (g/mol) 177.631
Número MDL MFCD02684204
Clave InChI HZWWPOQFLMUYOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-quinoline, acmc-1c6ji, ksc497i2j, 4-chloranyl-6-methyl-quinoline
PubChem CID 824624
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metilquinolina
SMILES CC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-methylquinoline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63
Porcentaje de pureza 97%