Learn More
4-Cloro-6-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431969 5 g 5 g
15441969 250 mg 250 miligramos
15421969 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64667.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3435-25-4 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3435-25-4
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.559
Número MDL MFCD02322991
Clave InChI MVAXKFAQKTWRAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-6-chloro pyrimidine, 4-methyl-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-pyrimidine, 6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-chloro-6-methyl-1,3-diazine, pubchem13240, 6-methyl-4-chloropyrimidin, ksc269g3h, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 581796
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metilpirimidina
SMILES CC1=CC(=NC=N1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-methylpyrimidine
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 108656
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido