Learn More
4-Cloro-6-metilpirimidina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15209906 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15209906 250 mg 250 miligramos
15299896 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15209906 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454122500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3435-25-4
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.56
Clave InChI MVAXKFAQKTWRAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-6-chloro pyrimidine, 4-methyl-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-pyrimidine, 6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-chloro-6-methyl-1,3-diazine, pubchem13240, 6-methyl-4-chloropyrimidin, ksc269g3h, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 581796
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metilpirimidina
SMILES CC1=CC(=NC=N1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-methylpyrimidine
Punto de fusión 34°C to 36°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-6-methylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.