Learn More
4-Cloro-6-metil-2-metiltiopirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15337390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15337390 5 g 5 g
15327390 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15337390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17119-73-2
Fórmula molecular C6H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 174.65
Clave InChI ALMBOXQFPLQVLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-6-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylthio, 4-chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 2-methylmercapto-4-methyl-6-chloropyrimidine, pubchem21461, 6-chloro-4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylthio-pyrimidine, 2-methylthio-4-methyl-6-chloropyrimidine
PubChem CID 241163
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metil-2-metilsulfanilipirimidina
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)SC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
Punto de fusión 34.0°C to 37.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.65
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.