Learn More
4-Cloro-6-metil-2-(metiltio)pirimidina, TRC
Código de producto. 30364772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364772 250 mg -
30350342 1 g 1 g
30362106 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC378580250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17119-73-2
Fórmula molecular C6H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 174.65
Sinónimo NSC 48354
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metil-2-metilsulfanilipirimidina
SMILES CSc1nc(C)cc(Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7ClN2S/c1-4-3-5(7)9-6(8-4)10-2/h3H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0018