Learn More
Alfa Aesar™ 4-Cloro-6-metoximetil-2-fenilpirimidina
Código de producto. 11355629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355629 250 mg 250 miligramos
11365629 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355629 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H50530.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 325685-59-4
Fórmula molecular C12H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 234.68
Número MDL MFCD00794769
Clave InChI GSSSCZAOXFZADM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-6-methoxymethyl-2-phenylpyrimidine, 6-chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl methyl methyl ether, acmc-20aml2, chlorophenylpyrimidinylmethylmethylether, 6-chloro-2-phenylpyrimidin-4-yl methoxymethane, pyrimidine,4-chloro-6-methoxymethyl-2-phenyl, 6-chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl methylmethyl ether
PubChem CID 2763927
Nombre IUPAC 4-cloro-6-(metoximetil)-2-fenilpirimidina
SMILES COCC1=CC(Cl)=NC(=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-methoxymethyl-2-phenylpyrimidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.69