Learn More
4-Cloro-6-metoxi indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-6-methoxy Indole |
| CAS | 93490-31-4 |
| Fórmula molecular | C9 H8 Cl N O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8ClNO/c1-12-6-4-8(10)7-2-3-11-9(7)5-6/h2-5,11H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)c2cc[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6-metoxi-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 181.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0294 |