Learn More
4-cloro-6-iodoquinazolina, TRC
Código de producto. 30349041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349041 10 g 10 g
30349043 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36729510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98556-31-1
Fórmula molecular C8H4ClIN2
Peso molecular (g/mol) 290.49
Sinónimo 6-Iodo-4-chloroquinazoline
Nombre IUPAC 4-cloro-6-iodoquinazolina
SMILES Clc1ncnc2ccc(I)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4ClIN2/c9-8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-12-8/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.9108