Learn More
4-Cloro-6-yodoquinazolina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15269706 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15269706 5 g 5 g
15259706 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15269706 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 98556-31-1
Fórmula molecular C8H4ClIN2
Peso molecular (g/mol) 290.49
Número MDL MFCD01862193
Clave InChI BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-6-iodo-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6-iodo, 6-iodo-4-chloroquinazoline, pubchem23075, 4chloro-6-iodoquinazoline, 6-iodo4-chloroquinazoline, 4-chloro-6-iodo quinazoline, 4-chloro-6-iodo-qulinazoline, 6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety
PubChem CID 11173809
Nombre IUPAC 4-chloro-6-iodoquinazoline
SMILES ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Punto de fusión 175.0°C to 177.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.49
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.