Learn More
4-Cloro-6-yodoquinazolina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15259706 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15259706 1 g 1 g
15269706 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15259706 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451030010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 98556-31-1
Fórmula molecular C8H4ClIN2
Peso molecular (g/mol) 290.49
Número MDL MFCD01862193
Clave InChI BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-6-iodo-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6-iodo, 6-iodo-4-chloroquinazoline, pubchem23075, 4chloro-6-iodoquinazoline, 6-iodo4-chloroquinazoline, 4-chloro-6-iodo quinazoline, 4-chloro-6-iodo-qulinazoline, 6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety
PubChem CID 11173809
Nombre IUPAC 4-chloro-6-iodoquinazoline
SMILES ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Punto de fusión 175.0°C to 177.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.49
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.