Learn More
4-cloro-6-hidroxipirimidina, TRC
Código de producto. 30358595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358595 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30358595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3666705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
CAS 4765-77-9
Fórmula molecular C4 H3 Cl N2 O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8)
SMILES Oc1cc(Cl)ncn1
Nombre IUPAC 6-cloropirimidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 130.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.9934