Learn More
4-cloro-6-fluoro-2-metilquinazolina, TRC
Código de producto. 30362318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362318 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30362318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC585048250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
CAS 1044768-44-6
Fórmula molecular C9H6ClFN2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClFN2/c1-5-12-8-3-2-6(11)4-7(8)9(10)13-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)c2cc(F)ccc2n1
Nombre IUPAC 4-cloro-6-fluoro-2-metilquinazolina
Peso molecular (g/mol) 196.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0204