Learn More
4-cloro-6-fluoro-2-metilquinazolina, TRC
Product Code. 30363382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30363382 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30363382 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC5850481G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
CAS 1044768-44-6
Fórmula molecular C9H6ClFN2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClFN2/c1-5-12-8-3-2-6(11)4-7(8)9(10)13-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)c2cc(F)ccc2n1
Nombre IUPAC 4-cloro-6-fluoro-2-metilquinazolina
Peso molecular (g/mol) 196.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0204