Learn More
4-cloro-6-fluoro-2-metilquinazolina, TRC
Código de producto. 30357371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357371 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30357371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5850482.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
CAS 1044768-44-6
Fórmula molecular C9H6ClFN2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClFN2/c1-5-12-8-3-2-6(11)4-7(8)9(10)13-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)c2cc(F)ccc2n1
Nombre IUPAC 4-cloro-6-fluoro-2-metilquinazolina
Peso molecular (g/mol) 196.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0204