Learn More
4-cloro-6-etiltieno[2,3-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 81136-42-7 |
| Fórmula molecular | C8H7ClN2S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClN2S/c1-2-5-3-6-7(9)10-4-11-8(6)12-5/h3-4H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc2c(Cl)ncnc2s1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6-etiltieno[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0018 |