Learn More
4-cloro-6-etil-5-fluoropirimidina, TRC
Código de producto. 30350231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350231 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30350231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3660952.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-74-3
Fórmula molecular C6 H6 Cl F N2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3
SMILES CCc1ncnc(Cl)c1F
Nombre IUPAC 4-cloro-6-etil-5-fluoropirimidina
Peso molecular (g/mol) 160.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0204