Learn More
4-cloro-6-etil-5-fluoropirimidina, Mikromol™
Descripción
4-cloro-6-etil-5-fluoropirimidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| CAS | 137234-74-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H6 Cl F N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ncnc(Cl)c1F |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6-etil-5-fluoropirimidina |
| Mostrar más |