Learn More
4-Coro-6-etil-5-fluoropirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438238 5 g 5 g
15448238 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61674.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137234-74-3
Fórmula molecular C6H6ClFN2
Peso molecular (g/mol) 160.58
Número MDL MFCD07782087
Clave InChI LKTGVRWVTAJGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-6-ethyl-5-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-ethyl-5-fluoro, 4-chloro-5-fluoro-6-ethylpyrimidine, pubchem7037, acmc-1bzf7, ksc174s6p
PubChem CID 16743445
Nombre IUPAC 4-cloro-6-etil-5-fluoropirimidina
SMILES CCC1=C(F)C(Cl)=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Densidad 1.286
Punto de ebullición 201°C to 211°C
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 5 g
Número UN UN3267
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.58
Porcentaje de pureza 95%