Learn More
4-Cloro-6,8-difluoroquinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455748 250 mg 250 miligramos
15445748 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59428.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 239463-89-9
Fórmula molecular C9H4ClF2N
Peso molecular (g/mol) 199.58
Número MDL MFCD00278782
Clave InChI NBYDBLFWTPXYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-6,8-difluoro-quinoline, quinoline,4-chloro-6,8-difluoro
PubChem CID 2736502
Nombre IUPAC 4-cloro-6,8-difluoroquinolina
SMILES FC1=CC2=C(Cl)C=CN=C2C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.59
Porcentaje de pureza 97%