Learn More
4-cloro-6,7-dimetoxiquinazolina, TRC
Código de producto. 30349072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349072 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30349072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3653502.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 13790-39-1
Fórmula molecular C10 H9 Cl N2 O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Fruquintinib Impurity 2
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)12-5-13-10(6)11/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC
Nombre IUPAC 4-cloro-6,7-dimetoxiquinazolina
Peso molecular (g/mol) 224.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0353