Learn More
4-Cloro-6,7-dimetoxiquinazolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482030 5 g 5 g
11492030 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28405.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13790-39-1 | C10H9ClN2O2 | 224.64 g/mol
A useful synthetic intermediate in the preparation of epidermal growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un intermedio sintético útil en la preparación de factores de crecimiento epidérmico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13790-39-1
Fórmula molecular C10H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 224.64
Número MDL MFCD01570172
Clave InChI LLLHRNQLGUOJHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6,7-dimethoxy, 4-cholro-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxy-4-chloroquinazoline, zlchem 87, pubchem9672, acmc-1brd3, 4-chloro-6,7dimethoxyquinazoline, 4-chloro6,7-dimethoxyquinazoline, 4chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
PubChem CID 2769364
Nombre IUPAC 4-cloro-6,7-dimetoxiquinazolina
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(Cl)=NC=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Punto de fusión 184°C to 187°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.65
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline