Learn More
4-cloro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 16372-08-0 |
| Fórmula molecular | C6 H6 Cl N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tofacitinib Impurity 112 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h3H,1-2H2,(H,8,9,10) |
| SMILES | Clc1ncnc2NCCc12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 155.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.025 |