Learn More
4-cloro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina, TRC
Código de producto. 30352325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30352325 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30352325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365370250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
CAS 16372-08-0
Fórmula molecular C6 H6 Cl N3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Tofacitinib Impurity 112
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h3H,1-2H2,(H,8,9,10)
SMILES Clc1ncnc2NCCc12
Nombre IUPAC 4-cloro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
Peso molecular (g/mol) 155.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.025