Learn More
4-Cloro-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[4,5]tieno[2,3-d]pirimidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408025 1 g 1 g
15418025 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32208.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 300816-22-2 | C9H7ClN2S | 210.68 g/mol
Used in the synthesis of some novel thieno [2, 3-d] pyrimidines and their antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de algunas tieno[2, 3-d]pirimidinas novedosas y su actividad antibacteriana.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300816-22-2
Fórmula molecular C9H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 210.68
Número MDL MFCD00572400
Clave InChI JKXJMJPJOYMQSK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 789817
Nombre IUPAC 1-cloro-7,8-dihidro-6H-ciclopenta[2,3]tieno[2,4-d]pirimidina
SMILES ClC1=C2C3=C(CCC3)SC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Punto de fusión 104°C to 105°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chloro-6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-2,3-dihydro-1h-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-6,7-dihydro, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0?,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene, 4-chloro-5,6,7-trihydrocyclopenta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophene, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene, 4-chloro-6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4.5 thieno 2.3-d pyrimidine, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-6,7-dihydro, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 , dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.69
Porcentaje de pureza 96%