Learn More
4-cloro-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolina, Mikromol™
Código de producto. 30460155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460155 4 x 25 mg -
30052450 25 mg 25 miligramos
30050714 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460155 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3297.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-cloro-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
CAS 183322-18-1
Nombres de analitos o componentes 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H17 Cl N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, 4-Chloro-6,7-di(2-methoxyethoxy)quinazoline, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-chloroquinazoline
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC
Nombre IUPAC 4-cloro-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolina
Peso molecular (g/mol) 312.75
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0877 g/mol