Learn More
4-cloro-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolina, Mikromol™
Descripción
4-cloro-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline |
| CAS | 183322-18-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H17 Cl N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, 4-Chloro-6,7-di(2-methoxyethoxy)quinazoline, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-chloroquinazoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolina |
| Mostrar más |