Learn More
4-cloro-6,7-bis-(2-cloroetoxi)quinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-6,7-bis-(2-chloroethoxy)quinazoline |
| CAS | 183322-21-6 |
| Fórmula molecular | C12 H11 Cl3 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Erlotinib EP Impurity M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11Cl3N2O2/c13-1-3-18-10-5-8-9(16-7-17-12(8)15)6-11(10)19-4-2-14/h5-7H,1-4H2 |
| SMILES | ClCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCCl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6,7-bis(2-cloroetoxi)quinazolina |
| Peso molecular (g/mol) | 321.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.9886 |