Learn More
4-Cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-ciclohepta-4,5-tieno[2,3-d]pirimidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438355 5 g 5 g
15465155 250 mg 250 miligramos
15428355 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33184.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 40106-58-9 | C11H11ClN2S | 238.733 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40106-58-9
Fórmula molecular C11H11ClN2S
Peso molecular (g/mol) 238.733
Número MDL MFCD05865130
Clave InChI AUYMUMFPLSANID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 5h-cyclohepta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.5.0.0 2,7 tetradeca-1 9 ,2 7 ,3,5-tetraene, 4-chloro-5,6,7,8,9-pentahydrocyclohepta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophene, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.5.0.0 2 ,? tetradeca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta-4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta-4,5-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5h-cyclohepta 4.5 thieno 2.3-d pyrimidine, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.5.0.0?,? tetradeca-1 9 ,2,4,6-tetraene
PubChem CID 2794752
Nombre IUPAC 4-cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-ciclohepta[2,3]tieno[2,4-d]pirimidina
SMILES C1CCC2=C(CC1)SC3=C2C(=NC=N3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-4,5-thieno[2,3-d]pyrimidine
Punto de fusión 64°C to 66°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.74
Porcentaje de pureza 96%