Learn More
Éster metílico del ácido 4-cloro-5-sulfamoilantranílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic Acid Methyl Ester |
| CAS | 3994-89-6 |
| Fórmula molecular | C8H9ClN2O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-5-(aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClN2O4S/c1-15-8(12)4-2-7(16(11,13)14)5(9)3-6(4)10/h2-3H,10H2,1H3,(H2,11,13,14) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(c(Cl)cc1N)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4-cloro-5-sulfamoilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 264.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.9972 |