Learn More
4-Cloro-5-sulfamoil-ácido salicílico, TRC
Código de producto. 30003912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30003912 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30003912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC380025500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14556-98-0
Fórmula molecular C7 H6 Cl N O5 S
Peso molecular (g/mol) 251.64
Nombre IUPAC Ácido 4-cloro-2-hidroxi-5-sulfamoilbenzoico
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(O)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-5-sulfamoyl-salicylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClNO5S/c8-4-2-5(10)3(7(11)12)1-6(4)15(9,13)14/h1-2,10H,(H,11,12)(H2,9,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.9655